Tlačiť
Tetraethylammonium hydroxide 25% in methanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
86631-100ML 86631-500ML
SIAL86631-100MLEA 166.87 EUR
SIAL86631-100ML SIAL86631-500ML
Tetraethylammonium hydroxide 25% in methanol, Sigma-Aldrich®
Tetraethylammonium hydroxide
Vzorec: C₈H₂₁NO
Číslo MDL: MFCD00009024
Číslo CAS: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
OSN: 2924
ADR: 3,II