Tlačiť
Tetraethylammonium hydroxide 25% in water
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Tetrylammonium hydroxide
420291000 420295000
ACRO420291000EA 42.06 EUR
ACRO420291000 ACRO420295000
Tetraethylammonium hydroxide 25% in water
Tetraethylammonium hydroxide
Vzorec: C₈H₂₁NO
Mw: 147.26
Teplota varu: 102 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.02 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009024
Číslo CAS: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
OSN: 2922
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09342
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration with HCl 24 to 26 %
Refractive index 1.4540 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer 0.1 % Sodium carbonate