Tetraethylammonium hydroxide 25% in water
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Tetrylammonium hydroxide
420291000
420295000
ACRO420291000EA
42.06
EUR
ACRO420291000
ACRO420295000
Tetraethylammonium hydroxide 25% in water
Tetraethylammonium hydroxide
Vzorec:
C₈H₂₁NO Mw: 147.26 Teplota varu: 102 °C (760 mmHg) Hustota: 1.02 g/cm³ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009024 Číslo CAS: 77-98-5 EINECS: 201-073-3 OSN: 2922 ADR: 8 II Merck Index: 12,09342 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Solution |
Titration with HCl | 24 to 26 % |
Refractive index | 1.4540 to 1.4600 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥88 % |
Stabilizer | 0.1 % Sodium carbonate |