Tlačiť
Tetrabutylammonium hydroxide 40% in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
86880-100ML 86880-2.5L 86880-500ML
SIAL86880-100MLEA 86.52 EUR
SIAL86880-100ML SIAL86880-2.5L SIAL86880-500ML
Tetrabutylammonium hydroxide 40% in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium hydroxide
Vzorec: C₁₆H₃₇NO
Mw: 259.48
Teplota tavenia: 29.85
Hustota: 0.968
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009425
Číslo CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
OSN: 3267
ADR: 8 II