Tetrabutylammonium hydroxide 40% (w/w) in methanol
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
366321000
366325000
366320025
ACRO366321000EA
119.94
EUR
ACRO366321000
ACRO366325000
ACRO366320025
Tetrabutylammonium hydroxide 40% (w/w) in methanol
Tetrabutylammonium hydroxide
Vzorec:
C₁₆H₃₇NO Teplota tavenia: –98 °C Hustota: 0,91 g/cm³ Teplota vzplanutia: 12 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009425 Číslo CAS: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 OSN: 3286 ADR: 3,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear to slightly hazy colorless to light yellow Solution |
Titration with HClO4 | ≥40 % |