Tlačiť
Tetrabutylammonium fluoride ≥75% (w/w)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B21261.14 B21261.22 B21261.36
B21261.14EA 72.5 EUR
B21261.14 B21261.22 B21261.36
Tetrabutylammonium fluoride ≥75% (w/w)
Tetrabutylammonium fluoride
CAS No.: 429-41-4 Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NF Formula Weight: 261.47 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00011747
Vzorec: C₁₆H₃₆FN
Mw: 261.47
Hustota: 0.903
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011747
Číslo CAS: 429-41-4
EINECS: 207-057-2
OSN: 2922
ADR: 8 II