Tlačiť
Diisobutylaluminium hydride 25% in toluene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Di-i-butylaluminum hydride, DIBAL-H
M-Clarity™ quality level = MQ200
192724-100G 192724-15KG 192724-700G
SIAL192724-100GEA 76.61 EUR
SIAL192724-100G SIAL192724-15KG SIAL192724-700G
Diisobutylaluminium hydride 25% in toluene, Sigma-Aldrich®
Diisobutylaluminium hydride
Vzorec: C₈H₁₉Al
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008928
Číslo CAS: 1191-15-7
EINECS: 214-729-9
OSN: 3399
ADR: 4.3,I