Tlačiť
Chlorid barnatý 10% (w/v) in aqueous solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
35584.AP 35584.K2
35584.APEA 72.6 EUR
35584.AP 35584.K2
Chlorid barnatý 10% (w/v) in aqueous solution
Chlorid barnatý
CAS No.: 10361-37-2 Molecular Formula: BaCl2 Formula Weight: 208.25 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003445
Vzorec: BaCl₂
Teplota varu: ∼100 °C (1013 hPa)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003445
Číslo CAS: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
OSN: 3287
ADR: 6.1,III