Tlačiť
Hydroxid sodný 30% (w/w) 40% (w/v) in aqueous solution for Kjeldahl determinations
Dodávateľ: REAGECON
Nebezpečí
Synonymá: Caustic soda
S30WWLN S30WW1 S30WW5
REGES30WWLNEA 158.62 EUR
REGES30WWLN REGES30WW1 REGES30WW5
Hydroxid sodný 30% (w/w) 40% (w/v) in aqueous solution for Kjeldahl determinations
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Mw: 40
Teplota varu: 119…135 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 9…10 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627