Hydroxid sodný 30% (w/w) in aqueous solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Caustic soda
87864.AE
87864.AP
87864.AEEA
41.32
EUR
87864.AE
87864.AP
Hydroxid sodný 30% (w/w) in aqueous solution
Hydroxid sodný
CAS No.: 1310-73-2
Molecular Formula: NaOH
Formula Weight: 40.00
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
UN No.: 1824
MDL No.: MFCD00003548
Vzorec:
NaOH Teplota varu: 119…135 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 9…10 °C Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003548 Číslo CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 OSN: 1824 ADR: 8,II |