Tlačiť
Hydroxid sodný 25% in aqueous solution, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
Synonymá: Caustic soda
2613.5000PEEA 739.84 EUR
2613.5000PE 2613.9025PE 2613.9950
Hydroxid sodný 25% in aqueous solution, J.T.Baker®
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Mw: 40
Teplota varu: 119…135 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 9…10 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (NaOH) 24.4 - 25.6 %
Appearance (clear, colorless liquid) passes test
Endotoxin Concentration (EU/ml) max. 2.0
Sodium Carbonate (Na2CO3) max. 0.6 %
Trace Impurities (in ppm)Chlorides (as Cl) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) max. 0.5
Trace Impurities (in ppm)Heavy Metals (as Pb) max. 1