Tlačiť
Hydroxid draselný 45% aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
Synonymá: Potash caustic, Caustic potash
7063.1000EA 68.9 EUR
7063.1000 7063.9025
Hydroxid draselný 45% aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
Mw: 56.11
Teplota varu: 1320
Teplota tavenia: 360
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003553
Číslo CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
OSN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay min. 45.0 %
Ammonium Hydroxide Precipitate max. 0.005 %
Chloride (Cl) max. 0.005 %
Potassium Carbonate (K2CO3) max. 0.5 %
Sodium (Na) (by AAS) max. 0.02 %
Sulfate (SO4) max. 0.001 %
Trace Impurities (in ppm)
Iron (Fe) max. 2
Nickel (Ni) max. 5
Heavy Metals (as Ag) max. 5
Nitrogen Compounds (as N) max. 5
Phosphate (PO4) max. 2