Tlačiť
Hydroxid draselný 30% (w/v) in aqueous solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Potash caustic, Caustic potash
10979.K2 10979.AP
10979.K2EA 105.9 EUR
10979.K2 10979.AP
Hydroxid draselný 30% (w/v) in aqueous solution
Hydroxid draselný
CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: KOH Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid Density: 1.28 Appearance: Colourless UN No.: 1814 MDL No.: MFCD00003553
Vzorec: KOH
Mw: 56.11
Teplota varu: 1320
Teplota tavenia: 360
Hustota: 1.28
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003553
Číslo CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
OSN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806