Tlačiť
Kyselina sírová 50% (v/v) for determination of dissolved oxygen in water
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
160346NEA 155.28 EUR
160346N
Kyselina sírová 50% (v/v) for determination of dissolved oxygen in water
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98,08 g/mol
Teplota varu: >100 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,5…1.8 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 1830
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 49.75 --> 50.25 % (v/v)
Substances reducing KMnO4 Max. 1 ppm