Kyselina sírová 50% (v/v) for determination of dissolved oxygen in water
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
160346NEA
155.28
EUR
160346N
Kyselina sírová 50% (v/v) for determination of dissolved oxygen in water
Kyselina sírová
Vzorec:
H₂SO₄ Mw: 98,08 g/mol Teplota varu: >100 °C (1013 hPa) Hustota: 1,5…1.8 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064589 Číslo CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 OSN: 1830 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | 49.75 --> 50.25 % (v/v) |
Substances reducing KMnO4 | Max. 1 ppm |