Selenic acid 40% vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
18851.22
18851.36
18851.22EA
374.65
EUR
18851.22
18851.36
Selenic acid 40% vodný roztok
Selenic acid
CAS No.: 7783-08-6
Molecular Formula: H2O4Se
Formula Weight: 144.97(anhy)
Physical Form: Liquid
Density: 1.41
Appearance: Colourless
Merck Reference: 14,8429
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00012191
Vzorec:
H₂O₄Se Hustota: 1,41 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012191 Číslo CAS: 7783-08-6 EINECS: 231-979-4 OSN: 2922 ADR: 8,II Merck Index: 14,8429 |