Tlačiť
Kyselina fosforečná 85% ≥85%, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Phosphoric acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W290017-10KG-K W290017-1KG-K W290017-25KG-K
SIALW290017-10KG-KEA 217.91 EUR
SIALW290017-10KG-K SIALW290017-1KG-K SIALW290017-25KG-K
Kyselina fosforečná 85% ≥85%, Sigma-Aldrich®
Kyselina fosforečná
Vzorec: H₃PO₄
Mw: 98
Teplota varu: 158
Teplota tavenia: 21
Hustota: 1.71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011340
Číslo CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
OSN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344