Tlačiť
Kyselina fosforečná ≥85%, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
P5811-100G P5811-500G
SIALP5811-100GEA 93.46 EUR
SIALP5811-100G SIALP5811-500G
Kyselina fosforečná ≥85%, Sigma-Aldrich®
Kyselina fosforečná
Vzorec: H₃PO₄
Teplota tavenia: 28 °C
Hustota: 1,71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011340
Číslo CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
OSN: 1805
ADR: 8,III