Tlačiť
Kyselina fosforečná in water ≥85% (w/w) ACS, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
695017-100ML 695017-2.5L 695017-500ML
695017-100MLEA 59.37 EUR
695017-100ML 695017-2.5L 695017-500ML
Kyselina fosforečná in water ≥85% (w/w) ACS, Fluka™
Kyselina fosforečná
Vzorec: H₃PO₄
Teplota varu: 158 °C (1,013 hPa)
Teplota tavenia: 21 °C
Hustota: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011340
Číslo CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
OSN: 1805
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 85.0 %
Volatile acids (CH₃COOH) Max. 0.001 %
Water insoluble matter Max. 0.001 %
Arsenic (As) Max. 1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.003 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.002 %
Manganese (Mn) Max. 0.5 ppm
Sodium (Na) Max. 0.025 %
Antimony (Sb) Max. 0.002 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 3 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.003 %
Reducing impurities complying
APHA Max. 10
Vapor Density 3.4 (vs air)