Tlačiť
Kyselina fosforečná 85% 85, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Phosphoric acid
MQ100
452289-250ML 452289-50ML
SIAL452289-250MLEA 816.34 EUR
SIAL452289-250ML SIAL452289-50ML
Kyselina fosforečná 85% 85, Sigma-Aldrich®
Kyselina fosforečná
Vzorec: H₃PO₄
Mw: 98
Teplota varu: 158
Teplota tavenia: 21
Hustota: 1.71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011340
Číslo CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
OSN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344