Tlačiť
Ethidiumbromid 10 mg/ml vodný roztok, dark red solution for molecular biology
Dodávateľ: MP Biomedicals
Nebezpečí
11ETBC1001 11ETBC1002
ICNA11ETBC1001EA 79.42 EUR
ICNA11ETBC1001 ICNA11ETBC1002
Ethidiumbromid 10 mg/ml vodný roztok, dark red solution for molecular biology
Ethidiumbromid
Vzorec: C₂₁H₂₀BrN₃
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011724
Číslo CAS: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
OSN: 2810
ADR: ,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity Test Passes