Tlačiť
Zinc sulphate 2 mol/l (2 N) vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
83265-1L-F 83265-250ML-F
SIAL83265-1L-FEA 323.31 EUR
SIAL83265-1L-F SIAL83265-250ML-F
Zinc sulphate 2 mol/l (2 N) vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Zinc sulphate
Vzorec: O₄SZn
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011302
Číslo CAS: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
OSN: 3082
ADR: 9,III