Tlačiť
Kyselina dusičná 69%, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01799.1000 1.01799.2500 1.01799.2510
1.01799.1000EA 62.17 EUR
1.01799.1000 1.01799.2500 1.01799.2510
Kyselina dusičná 69%, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
Teplota varu: 120,5 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –42 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011349
Číslo CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
OSN: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Merck Index: 13,06608
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -41 °C
Boiling Point 122 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9.4 hPa (20 °C)
Density 1.41 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material