Kyselina dusičná 65 - 70% ≥99.9999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7697-37-2
Molecular Formula: HNO3
Formula Weight: 63.01
Physical Form: Liquid
Density: 1.41
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Pungent
Boiling Point: 121°
Merck Reference: 14,6577
UN No.: 2031
MDL No.: MFCD00011349
Vzorec:
HNO₃ Teplota varu: 121 °C Teplota tavenia: –42 °C Hustota: 1,41 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011349 Číslo CAS: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 OSN: 2031 ADR: 8,II Merck Index: 14,6577 |