Tlačiť
jod 0.5 mol/l (1 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
30914.238EA 57.36 EUR
30914.238 30914.295
jod 0.5 mol/l (1 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
jod
Vzorec: I₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011355
Číslo CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
OSN: 3264
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l
NIST traceable Confirmed