jod 0.05 mol/l (0.1 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Varování
|
30917.295EA
82.63
EUR
30917.295
30917.320
jod 0.05 mol/l (0.1 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
jod
Vzorec:
I₂ Hustota: 1,032 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011355 Číslo CAS: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 OSN: 3264 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.0499 - 0.0501 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |