Tlačiť
jod 0.05 mol/l (0.1 N) vodný roztok, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
7210.1000EA 0 EUR
7210.1000 7210.2500
jod 0.05 mol/l (0.1 N) vodný roztok, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
jod
Vzorec: I₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011355
Číslo CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
OSN: 3264
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer (N) 0.0997 - 0.1003