Tlačiť
jod standard solution 0.05 mol/l (0.1 N) in water
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
124220010 124220025
ACRO124220010EA 92.26 EUR
ACRO124220010 ACRO124220025
jod standard solution 0.05 mol/l (0.1 N) in water
jod
Vzorec: I₂
Hustota: 1,02 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011355
Číslo CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark brown Solution
Titration with Na2S2O3 0.0998 to 0.1002 N (20°C)
CO2 absorption capacity ≥19.0 %