Tlačiť
thiokyanatan amonný 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Thiocyanic acid ammonium salt, Ammonium rhodanide, Ammonium sulphocyanate
31961.294EA 39.66 EUR
31961.294 31961.328
thiokyanatan amonný 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
thiokyanatan amonný
Vzorec: NH₄SCN
Mw: 76.12
Teplota tavenia: 150
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011428
Číslo CAS: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 13,00564
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed