Tlačiť
Tetrabutylammonium hydroxide 1 mol/l (1 N) in methanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
230189-100ML 230189-800ML 230189-8L 230189-1L 230189-250ML
SIAL230189-100MLEA 117.36 EUR
SIAL230189-100ML SIAL230189-800ML SIAL230189-8L SIAL230189-1L SIAL230189-250ML
Tetrabutylammonium hydroxide 1 mol/l (1 N) in methanol, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium hydroxide
Vzorec: C₁₆H₃₇NO
Mw: 259.48
Teplota tavenia: 29.85
Hustota: 0.968
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009425
Číslo CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
OSN: 2924
ADR: 3 II