Tlačiť
Tetrabutylammonium hydroxide 1 M in methanol
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
212911000 212918000 212910025
ACRO212911000EA 117.36 EUR
ACRO212911000 ACRO212918000 ACRO212910025
Tetrabutylammonium hydroxide 1 M in methanol
Tetrabutylammonium hydroxide
Vzorec: C₁₆H₃₇NO
Mw: 259.48
Teplota tavenia: –98 °C
Hustota: 0.83 g/cm³
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009425
Číslo CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
OSN: 3286
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration with HCl 0.95 to 1.10 M