Tlačiť
Tetrabutylammonium hydroxide 0.4 M in water for HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
420121000 420125000 420120025
ACRO420121000EA 115.52 EUR
ACRO420121000 ACRO420125000 ACRO420120025
Tetrabutylammonium hydroxide 0.4 M in water for HPLC
Tetrabutylammonium hydroxide
Vzorec: C₁₆H₃₇NO
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009425
Číslo CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
OSN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear solution
UV at 420 nm A: ≤0.15
Color scale ≤10 APHA
Titration with HCl 0.37 to 0.43 M
Bromide (Br) ≤500 ppm