Tlačiť
Tetrabutylammonium hydroxide 0.1 mol/l (0.1 N) in toluene/methanol for titration in non-aqueous media
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
123531000 123535000 123530025
ACRO123531000EA 75.71 EUR
ACRO123531000 ACRO123535000 ACRO123530025
Tetrabutylammonium hydroxide 0.1 mol/l (0.1 N) in toluene/methanol for titration in non-aqueous media
Tetrabutylammonium hydroxide
Vzorec: C₁₆H₃₇NO
Mw: 259.48
Teplota tavenia: 29.85
Hustota: 0.85 g/cm³
Teplota vzplanutia: 4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009425
Číslo CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
OSN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration with HClO4 0.09 to 0.11 M
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure