Tlačiť
Bromid fosforitý 1 mol/l in dichloromethane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
276820-100ML 276820-800ML
SIAL276820-100MLEA 103.89 EUR
SIAL276820-100ML SIAL276820-800ML
Bromid fosforitý 1 mol/l in dichloromethane, Sigma-Aldrich®
Bromid fosforitý
Vzorec: PBr₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011436
Číslo CAS: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2