Tlačiť
Bromid fosforitý 1 mol/l in dichloromethane, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Phosphorus tribromide
382061000 382068000
382061000.EA 129.38 EUR
382061000. 382068000.
Bromid fosforitý 1 mol/l in dichloromethane, AcroSeal®
Bromid fosforitý
Vzorec: PBr₃
Mw: 270.69
Teplota varu: 175
Teplota tavenia: -40
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011436
Číslo CAS: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
OSN: 2922
Merck Index: 12,07514
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration Argentometric 0.9 to 1.1 M