Tlačiť
Chlorid hořečnatý 1 mol/l (2 N) in aqueous solution for biotechnology
Dodávateľ: VWR Chemicals
E525-100MLEA 148.42 EUR
E525-100ML E525-500ML
Chlorid hořečnatý 1 mol/l (2 N) in aqueous solution for biotechnology
Chlorid hořečnatý
A reagent for the preparation of competent cells for transformation.
  • Nuclease - none detected
Vzorec: MgCl₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011106
Číslo CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Conductivity (1:100) @25 °C 2000 – 2400 µmhos
Identification PASS
Insolubles 0.005 %
Nuclease NONE