Tlačiť
Chlorid vápenatý 1 mol/l vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
190464KEA 183.48 EUR
190464K
Chlorid vápenatý 1 mol/l vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Chlorid vápenatý
Vzorec: CaCl₂
Mw: 110,98 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010903
Číslo CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed