Tlačiť
Kyselina chlorovodíková 37% ACS, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
320331-500ML 320331-6X500ML
320331-500MLEA 113.36 EUR
320331-500ML 320331-6X500ML
Kyselina chlorovodíková 37% ACS, Fluka™
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Mw: 36.46 g/mol
Teplota varu: 42 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: –35 °C
Hustota: 1.190 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
OSN: 1789
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 36.5 - 38.0 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 5 ppm
Arsenic (As) Max. 0.01 ppm
Vapor Pressure 3.23 psi ( 21.1 °C)
Iron (Fe) Max. 0.2 ppm
Vapor Density 1.3 (vs air)
Heavy metals (ICP) ACS Max. 1 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 1 ppm
Bromide (Br) Max. 50 ppm
Free chlorine (Cl) Max. 1 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 1 ppm
Sulfite (SO₃) Max. 1 ppm
APHA Max. 10