Chlorid barnatý standardised solution 0.5 N in aqueous solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
35583.K2
35583.K7
35583.K2EA
118.17
EUR
35583.K2
35583.K7
Chlorid barnatý standardised solution 0.5 N in aqueous solution
Chlorid barnatý
CAS No.: 10361-37-2
Molecular Formula: BaCl2
Formula Weight: 208.25
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003445
Vzorec:
BaCl₂ Mw: 208.24 Teplota varu: 1560 Teplota tavenia: 963 Hustota: 1.034 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003445 Číslo CAS: 10361-37-2 EINECS: 233-788-1 OSN: 3287 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,00998 |