Tlačiť
Chlorid barnatý standardised solution 0.5 N in aqueous solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
35583.K2 35583.K7
35583.K2EA 118.17 EUR
35583.K2 35583.K7
Chlorid barnatý standardised solution 0.5 N in aqueous solution
Chlorid barnatý
CAS No.: 10361-37-2 Molecular Formula: BaCl2 Formula Weight: 208.25 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003445
Vzorec: BaCl₂
Mw: 208.24
Teplota varu: 1560
Teplota tavenia: 963
Hustota: 1.034 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003445
Číslo CAS: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
OSN: 3287
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00998