Tlačiť
Chlorid barnatý standardised solution 0.1 N vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
35582.K2 35582.K7
35582.K2EA 110.71 EUR
35582.K2 35582.K7
Chlorid barnatý standardised solution 0.1 N vodný roztok
Chlorid barnatý
CAS No.: 10361-37-2 Molecular Formula: BaCl2 Formula Weight: 208.25 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003445
Vzorec: BaCl₂
Hustota: 1,034 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003445
Číslo CAS: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
OSN: 3287
ADR: 6.1,III