Chlorid barnatý standardised solution 0.1 N vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
35582.K2
35582.K7
35582.K2EA
110.71
EUR
35582.K2
35582.K7
Chlorid barnatý standardised solution 0.1 N vodný roztok
Chlorid barnatý
CAS No.: 10361-37-2
Molecular Formula: BaCl2
Formula Weight: 208.25
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003445
Vzorec:
BaCl₂ Hustota: 1,034 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003445 Číslo CAS: 10361-37-2 EINECS: 233-788-1 OSN: 3287 ADR: 6.1,III |