Tlačiť
Hydroxid sodný 5 mol/l (5 N) vodný roztok volumetric solution
Dodávateľ: REAGECON
Nebezpečí
S25001 S25005
REGES25001EA 44.93 EUR
REGES25001 REGES25005
Hydroxid sodný 5 mol/l (5 N) vodný roztok volumetric solution
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Teplota varu: 109 °C (1013 hPa)
Hustota: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8,II