Hydroxid sodný 4 mol/l (4 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution low in carbonate
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
191373MEA
68.59
EUR
191373M
191376P
Hydroxid sodný 4 mol/l (4 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution low in carbonate
Hydroxid sodný
Vzorec:
NaOH Teplota varu: 109 °C (1013 hPa) Hustota: 1,15 kg/l Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003548 Číslo CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 OSN: 1824 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 3.992 - 4.008 mol/l |
CO₃ (as Na₂CO₃) | Max. 0.2 % |
NIST traceable | Confirmed |