Tlačiť
Hydroxid sodný 0.5 M NaOH (0.5N) volumetric solution, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Varování
319503-2L 319503-500ML
319503-2LEA 44.12 EUR
319503-2L 319503-500ML
Hydroxid sodný 0.5 M NaOH (0.5N) volumetric solution, Fluka™
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Teplota varu: >100 °C (1,013 hPa)
Hustota: 1,020 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 0.4900 - 0.5100 N
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 0.010 N
Traceable to NIST SRM complying
Vapor Density >1 (vs air)