Tlačiť
Hydroxid sodný 0.5 mol/l (0.5 N) vodný roztok volumetric solution
Dodávateľ: REAGECON
Varování
S20505 S20501
REGES20505EA 89.85 EUR
REGES20505 REGES20501
Hydroxid sodný 0.5 mol/l (0.5 N) vodný roztok volumetric solution
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Teplota varu: ∼105 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8,III