Hydroxid sodný standardised solution 0.5 N vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
35627.K2
35627.M4
35627.K2EA
46.93
EUR
35627.K2
35627.M4
Hydroxid sodný standardised solution 0.5 N vodný roztok
Hydroxid sodný
CAS No.: 1310-73-2
Molecular Formula: NaOH
Formula Weight: 40.00
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
UN No.: 3266
MDL No.: MFCD00003548
Vzorec:
NaOH Teplota varu: ∼105 °C (1013 hPa) Hustota: 1,02 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003548 Číslo CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 OSN: 1824 ADR: 8,III |