Tlačiť
Hydroxid sodný 0.1 M NaOH (0.1N) ≥99% volumetric solution, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Varování
319481-2L 319481-500ML 319481-6X500ML 319481-1L 319481-2.5L
319481-2LEA 93.86 EUR
319481-2L 319481-500ML 319481-6X500ML 319481-1L 319481-2.5L
Hydroxid sodný 0.1 M NaOH (0.1N) ≥99% volumetric solution, Fluka™
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Teplota varu: 100 °C (1,013 hPa)
Hustota: 1,000 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 231-791-2
OSN: 1824
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay titr. 0.095 - 0.105 mol/l
Carbonate (CO₃) Max. 0.0015 mol/l
Traceable to NIST SRM effective
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective