Tlačiť
Hydroxid sodný 0.1 mol/l (0.1 N) vodný roztok volumetric solution
Dodávateľ: REAGECON
S20105 S20101
REGES20105EA 83.03 EUR
REGES20105 REGES20101
Hydroxid sodný 0.1 mol/l (0.1 N) vodný roztok volumetric solution
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Hustota: 1 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8,III