Tlačiť
Hydroxid sodný standardised solution 0.05 N vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
35623.K2 35623.K7 35623.M4
35623.K2EA 47.73 EUR
35623.K2 35623.K7 35623.M4
Hydroxid sodný standardised solution 0.05 N vodný roztok
Hydroxid sodný
CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003548
Vzorec: NaOH
Hustota: 1 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8,III