Tlačiť
Hydroxid sodný 0.02 mol/l (0.02 N) vodný roztok volumetric solution
Dodávateľ: REAGECON
S20025 S20021
REGES20025EA 83.03 EUR
REGES20025 REGES20021
Hydroxid sodný 0.02 mol/l (0.02 N) vodný roztok volumetric solution
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Hustota: 1 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8,III