Tlačiť
Hydroxid draselný 8 mol/l (8 N) in water, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
380625000 380620020 380620100
ACRO380625000EA 46.93 EUR
ACRO380625000 ACRO380620020 ACRO380620100
Hydroxid draselný 8 mol/l (8 N) in water, pure
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
Hustota: 1,326 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003553
Číslo CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
OSN: 1814
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Solution
Strength 7.984 to 8.016 N (20°C)
Composition 448 g/l (g KOH/l H20)