Tlačiť
Hydroxid draselný 1 mol/l (1 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
31300.291EA 47.26 EUR
31300.291
Hydroxid draselný 1 mol/l (1 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
Mw: 56,11 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003553
Číslo CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
OSN: 1814
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l