Tlačiť
Hydroxid draselný 0.5 mol/l (0.5 N) ethanol, AVS TITRINORM Volumetric
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Potash caustic, Caustic potash
31308.264EA 33.89 EUR
31308.264 31308.297
Hydroxid draselný 0.5 mol/l (0.5 N) ethanol, AVS TITRINORM Volumetric
Hydroxid draselný
This product may develop a yellow-brown colour during storage.
Vzorec: KOH
Mw: 56.11
Teplota varu: 1320
Teplota tavenia: 360
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003553
Číslo CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
OSN: 2924
ADR: 3 (8) II
Merck Index: 12,07806
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l
NIST traceable Confirmed